Learn More
Gilac™ Airtight Refrigerator Boxes
Descrizione
- 75 mm high
- Available in different widths
- Contents are visible and recognizable
- Flexible, airtight lid provided
- Manufactured from polypropylene
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 20.3 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 0.6 L |
| Certificazione/Conformità | Food Contact Compliance |
| Colore chiusura | White |
| Materiale chiusura | LDPE |
| Tipo di chiusura | Airtight Lid |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Rettangolare |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food Storage |
| Vedi altri risultati |