Descrizione
Questa taglierina è fatta di PP, blu, con lama in acciaio inossidabile.
Specifica
Specifica
| Product Type | Taglierina capillare |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Capilares HPLC |
| Materiale | PP |
| Colore | Blu |
| Descrizione | Tagliatubi Clean Cut, inclusa lama di ricambio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Raccordi PFA e PP |
| Include | Lama di ricambio |
| N. per confezione | 1 Ea. |