Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Universal Pipette Tips
Protect your samples, pipettes and results.by using Fisherbrand™ Polypropylene Universal Pipette Tips. These versatile tips will prevent cross-contamination.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11851843
  • 61.75€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene tip
  • Superior accuracy and precision
Specifica
Specifica
5 to 200 μL
Sterile
Lace White