Descrizione
- Stackable
- Solidified substances are easily removed
- Polypropylene, white
- Autoclavable up to +121°C for 20min.
- Safe for foodstuff
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 13 L |
| Colore | White |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 400 mm |