Learn More
Buerkle™ Polypropylene Sterilizable Bowl
Codice prodotto. 15495554 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Forma del fondo:
Piatto
Round
Capacità (sistema metrico):
0.9 L
1.7 L
3 l
4 l
6.6 L
13.4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma del fondo Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15495554 Piatto 0.9 L Pezzo
10112771 Round 13.4 L Pezzo
15445564 Piatto 1.7 L Pezzo
11951661 Round 4 l Pezzo
10132721 Round 3 l Pezzo
10050961 Round 6.6 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15495554 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 47020008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.50€
    3.31€ / pezzi 1
    Risparmia 0.19€
    5% Sconto
In stock
Stable with wide holding edge, can be stacked, substances which solidify in the bowl can easily be removed.
  • Sterilisable up to 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 0.9 L
Colore White
Materiale Polypropylene
Forma Round
Sterilità Non-sterile
Tipo Sterilisable Bowls
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Diametro (sistema metrico) 160 mm