Learn More
Scatola per sterilizzazione in polipropilene
Descripción
- Unique cylindrical box for pipette sterilisation
- Autoclavable at 121°C
- The patented telescopic thread closure enables the box length to be altered from 280mm to 500mm
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sterilizzazione di pipette |
| Product Type | Scatole per sterilizzazione |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?