Learn More
Scatola per sterilizzazione in polipropilene
Codice prodotto. 10787645
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
10787645 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10787645 Fornitore Azlon N. del fornitore PWP050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Unique cylindrical box for pipette sterilisation
  • Autoclavable at 121°C
  • The patented telescopic thread closure enables the box length to be altered from 280mm to 500mm
Specifica
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Sterilizzazione di pipette
Product Type Scatole per sterilizzazione