Learn More
Bel-Art™ Vassoi di sterilizzazione SP Scienceware™ in polipropilene con coperchio
Vassoi portastrumenti per la sterilizzazione
Marca:  Bel-Art™ F16191-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11872692
  • 57.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Vassoi portastrumenti per la sterilizzazione
  • Angoli lisci e arrotondati per semplificare la pulizia e la sterilizzazione
  • Le pareti coniche verso l'esterno consentono l'inserimento dei vassoi uno nell'altro per uno stoccaggio compatto
  • I coperchi sono inseriti nel vassoio per consentire l'impilaggio stabile dei vassoi caricati
  • Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
Specifica
Specifica
11 x 6 in. (29 x 15 cm)
27.9 cm
Instrument Tray
Cover
5 in.
6 in.
12.7 cm
Polypropylene
15.2 cm
11 in.
Rectangular