Learn More
Bel Art™ Vassoi di sterilizzazione SP Scienceware™ in polipropilene con coperchio
Codice prodotto. 15462505
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
7 x 4 x 2.25 in.
11 x 6 x 3.25 in.
11 x 6 x 5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15462505 11 x 6 x 3.25 in. Pezzo
11842692 7 x 4 x 2.25 in. Pezzo
11872692 11 x 6 x 5 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15462505 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F161890000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.85€
    34.11€ / pezzi 1
    Risparmia 6.74€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Vassoi portastrumenti per la sterilizzazione
Vassoi portastrumenti per la sterilizzazione
  • Angoli lisci e arrotondati per semplificare la pulizia e la sterilizzazione
  • Le pareti coniche verso l'esterno consentono l'inserimento dei vassoi uno nell'altro per uno stoccaggio compatto
  • I coperchi sono inseriti nel vassoio per consentire l'impilaggio stabile dei vassoi caricati
  • Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3585 cm3
Dimensioni (L x P) 11 x 6 pollici (29 x 15 cm)
Dimensioni (L x P x A) 11 x 6 x 3.25 in.
Colore Natural
Altezza (sistema metrico) 8 cm
Lunghezza (sistema metrico) 29 cm
Materiale Polipropilene
Tipo Vassoio strumenti
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Include Coperchio
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.25 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Autoclavabile Sì