Learn More
Sampling Systems™ Polypropylene Stirrer
Codice prodotto. 15829511 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
15829511 1200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15829511 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8331P1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This stirrer is ideal for stirring liquids in a tank or vat in the laboratory.
  • Chemically resistant
  • Hygienic one-piece design
  • Overall length of 1200mm
Specifica
Product Type Stirrer
Materiale Polypropylene
Stile One-piece
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Stirring liquids
Lunghezza (sistema metrico) 1200 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama 290 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 133 mm