Learn More
Multiroir™ Blocco di stoccaggio in polipropilene
Codice prodotto. 11794581
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.2 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11794581 7.2 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11794581 Fornitore Multiroir™ N. del fornitore 12109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    82.75€ / pezzi 1
    Risparmia 116.25€
    58% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Place the versatile Multiroir™ Polystyrene Modular Storage Block on a bench, attach it to the wall or suspend it under a shelf. Its total capacity comprised of various-sized drawers is 7.2 liters.
  • To be placed on bench, screwed to the wall or suspended under a shelf
  • Polystyrene drawer and ABS white walls
  • Delivered complete with transparent drawers
Specifica
Capacità (sistema metrico) 7.2 l
Colore Trasparente
Materiale Polipropilene
Forma Rettangolare
No. of Places 1 Each
Product Type Blocco
Quantità 1 ciascuno
Dimensioni (L x P x A) 263 x 22 x 182 mm
Lunghezza (sistema metrico) 263 mm
Altezza (sistema metrico) interno 182 mm