Learn More
Fisherbrand™ Scatole per conservazione in polipropilene con coperchio, autoclavabili, per fiale da 4 ml
Codice prodotto. 12642505 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
No. of Places:
49
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. No. of Places Dimensione della confezione
12642505 49 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12642505
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Resistente a temperature comprese tra -80 ° e +100 °.
  • Per fiale da 4 ml o fiale 'shell' da 4 ml
  • Rosso
  • Coperchio in dotazione
  • L x P x A: 130 x 130 x 52 mm
  • 49 alloggiamenti con codifica alfanumerica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Materiale Polypropylene
Capacità 4 mL vials or 4 mL shell vials
Include Cover
No. of Places 49
Product Type Storage Box
Temperature Range (Metric) -80°C to +100°
Dimensioni (L x P x A) 130 x 130 x 52 mm