Learn More
Fisherbrand™ Scatole per conservazione in polipropilene con coperchio, autoclavabili, con codifica alfanumerica
Resistente a temperature comprese tra -80 ° e +100 °.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14100kg
Codice prodotto. 12692495
  • 19.44€ / Pezzo
Spedizione stimata
16-02-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For 1.5mL, 1.8mL, 2mL vials or 2mL shell vials
  • Includes cover
  • Dimension (L x W x H): 130 x 130 x 45mm
  • 81 cavities with alphanumeric coding of all 4 margins as well as the cavities at the bottom
  • Feature alphanumeric indexing for easier vial identification
  • Stackable for efficient storage