Learn More
Fisherbrand™ Scatole per conservazione in polipropilene con coperchio, autoclavabili, con codifica alfanumerica
Codice prodotto. 12602505 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Arancione
Blue
Giallo
Green
Rosa
Transparent
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12602505 Rosa Pezzo
12692495 Blue Pezzo
12612505 Giallo Pezzo
12622505 Green Pezzo
12632505 Transparent Pezzo
12682495 Arancione Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12602505
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Resistente a temperature comprese tra -80 ° e +100 °.
  • For 1.5mL, 1.8mL, 2mL vials or 2mL shell vials
  • Coperchio in dotazione
  • Dimensioni (L x P x A): 130 x 130 x 45mm
  • 81 cavities with alphanumeric coding of all 4 margins as well as the cavities at the bottom
  • Indicizzazione alfanumerica per una più facile identificazione delle fiale
  • Impilabili per uno stoccaggio efficiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Rosa