Learn More
Fisherbrand™ Scatola per la conservazione di vetrini in polipropilene
Codice prodotto. 11771476 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11771476 Blu Pezzo
11791476 Bianco Pezzo
11781476 Rosso Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11771476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.15€
    4.08€ / pezzi 1
    Risparmia 1.07€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per conservare e trasportare in sicurezza i vetrini con custodie in polipropilene resistente. La scatola Fisherbrand™ da 100 vetrini in polipropilene conserva 100 vetrini di misura standard in una scatola sicura con coperchio incernierato e chiusura con fermo.
  • Molded polypropylene box holds 100 slides in secure slots
  • Hinged lid is securely closed by latch lock
  • Includes slide inventory sheet for easy identification
  • Stackable cases include feet for maximum stability
  • Sturdy cases with no liner
Specifica
Tipo Scatola per conservazione
Capacità vetrino 100
Colore Blu
Sostegni dispositivo 100 (25 x 75 mm and 1 x 3 in. Microscope Slides)
Dimensioni (L x P x A) 210 x 169 x 37 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vetrini per microscopio da 25 x 75 mm e 1 x 3 in.
Altezza (sistema metrico) 37 mm
Include Scheda identificazione vetrini
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm
Materiale Polipropilene
Quantità Confezione da 1
Forma Rectangular
Larghezza (sistema metrico) 169 mm