Learn More
Fisherbrand™ Scatola per la conservazione di vetrini in polipropilene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Tipo | Scatola per conservazione |
| Capacità vetrino | 100 |
| Colore | Rosso |
| Sostegni dispositivo | 100 (25 x 75 mm and 1 x 3 in. Microscope Slides) |
| Dimensioni (L x P x A) | 210 x 169 x 37 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vetrini per microscopio da 25 x 75 mm e 1 x 3 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 37 mm |
| Include | Scheda identificazione vetrini |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Vedi altri risultati |