Learn More
BRAND™ Straight Tubing Adapters
Codice prodotto. 11868321 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
3 to 5 mm I.D. and 6 to 10 mm I.D.
3 to 5 mm I.D. and 9 to 13 mm I.D.
6 to 10 mm I.D. and 9 to 13 mm I.D.
Overall Length (Metric):
55 mm
59 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Overall Length (Metric) Dimensione della confezione
11868321 6 to 10 mm I.D. and 9 to 13 mm I.D. 59 mm pezzi 10
11858321 3 to 5 mm I.D. and 6 to 10 mm I.D. 55 mm pezzi 10
11878321 3 to 5 mm I.D. and 9 to 13 mm I.D. 55 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11868321 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 152615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.60€
    17.50€ / pezzi 10
    Risparmia 2.10€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene. Gli adattatori per tubi dritti BRAND™ vengono utilizzati per collegare tubi di diametri diversi.
  • Manufactured from polypropylene
  • Connects tubing of different diameters
  • Translucent
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Overall Length (Metric) 59 mm
Da utilizzare con 6 to 10 mm I.D. and 9 to 13 mm I.D.
Da utilizzare con (applicazione) Connecting tubing of different inner diameters
Quantità confezione Confezione da 10
Forma Diritto
Colore Semitrasparente