Learn More
BRAND™ Connettore per tubi diritto in polipropilene traslucido
Codice prodotto. 11894140 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
47 mm
55 mm
57 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Length (Metric) Dimensione della confezione
11894140 47 mm pezzi 10
11833970 55 mm pezzi 10
10737391 57 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11894140 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 152705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.50€
    13.84€ / pezzi 10
    Risparmia 2.66€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
In polipropilene traslucido. I connettori per tubi dritti in polipropilene traslucido BRAND™ sono realizzati a gradini per consentire l'adattamente a un'ampia varietà di diametri di provette.
  • Manufactured from translucent polypropylene
  • Ridged to fit a variety of tubing diameters
  • Straight shape
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Materiale Polipropilene
Overall Length (Metric) 47 mm
Da utilizzare con 3 to 5mm tubing I.D.
Quantità confezione Confezione da 10
Forma Diritto
Colore Semitrasparente
Product Type Connettore per tubazioni diritto