Learn More
Kartell™ Provette in polipropilene
Codice prodotto. 12004598
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12004598 15 ml pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12004598 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 8830304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    125.71€ / pezzi 1000
    Risparmia 8.29€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Dotate di tappo a vite abbinato progettato per evitare contaminazioni generate da gocce di liquido presenti sulla superficie interna. Le provette Kartell™ in polipropilene soddisfano le esigenze delle provette per test e sono adatte per la centrifugazione.
  • Tappo a vite con chiusura rapida in polietilene per contenitore a chiusura ermetica
  • Tappi a vite disponibili in una vasta gamma di colori per la classificazione
  • Dimensioni: diam. 16 x 100 mmH
  • Marcatura CE
  • Con approvazione IVD
Specifica
Certificazione/Conformità CE–IVD
Descrizione 4,000 x g
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Diametro (sistema metrico) 16 mm