Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Adattatore per giunto di termometro in polipropilene
Codice prodotto. 10062554
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Per giunti rastremati 14/20
Per giunti rastremati 24/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
10062554 Per giunti rastremati 24/40 Pezzo
10053274 Per giunti rastremati 14/20 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10062554 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore F203091716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    102.57€ / pezzi 1
    Risparmia 24.43€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 14-01-2027
Gli adattatori per giunti sono dotati di un corpo in PTFE Teflon™ con O-ring Viton™ per lavori con vuoto a tenuta ermetica
  • L'adattatore è dotato di un tappo a vite filettato in polipropilene sulla parte superiore con un O-ring interno per la regolazione della profondità di 6-7 mm per termometri a stelo dritto, tubi in vetro e altri elementi
  • L'adattatore si rimuove dalla fiasca ruotando il dado estraibile
  • Non autoclavabili
Specifica
Profondità (sistema metrico) 6 e 7 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per giunti rastremati 24/40
Include Tappo a vite con O-ring interno
Materiale PP (polipropilene), PTFE
Product Type Adattatore per giunto di termometro
Da utilizzare con (apparecchiatura) Termometri a stelo dritto, tubo in vetro