Learn More
Globe Scientific Polypropylene Transport Tubes
Codice prodotto. 31922850 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31922850 10 mL pezzi 1000
31923450 5 mL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31922850 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 6102
Upgrade Your Laboratory Essentials with Globe Scientific
Usa il codice promozionale 27959
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed for safe storage and transport of biological materials
  • Polypropylene allows unobstructed viewing of sample
  • Shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
  • Feature leak-resistant polyethylene screw caps that can be removed or sealed in single turn
  • Tube is self-standing with conical bottom and with molded graduations
Spécification
Colore chiusura White
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Forma del fondo Conical
Materiale Polypropylene
Include White screw cap
Quantità 1000/Cs.
Graduated Yes
Materiale chiusura Polyethylene
Altezza (sistema metrico) 92 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Product Type Transport Tube
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.