Learn More
Multiroir™ Cassetti per vassoi in polipropilene
Codice prodotto. 11778371
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11778371 80 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11778371 Fornitore Multiroir™ N. del fornitore 32102
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Multi-trayed block of six variegated color trays/drawers suit a variety of sorted storage needs. Multiroir™ Block of Polypropylene Trays (6), 32102PTGMB can be equippped with a variety of thermoformed honeycomb grids.
  • Polystyrene construction
  • Variegated colors - one color for each tray/drawer
  • Transportable
  • Stackable
  • Variety of honeycomb grids for drawers available separately
Order Info
CapacityMetric
Specifica
Capacità (sistema metrico) 80 l
Descrizione 340 x 250 x 40mm (internal per drawer)
Colore Giallo
Materiale Polipropilene
Forma Rettangolare
Tipo di montaggio Stackable
N. di comparti 6 Trays/Drawers
Product Type Cassetti vassoio
Quantità 1 ciascuno
Sovrapponibile Yes
Dimensioni (L x P x A) 685 x 485 x 360 mm
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Larghezza (sistema metrico) 266 mm
Altezza (sistema metrico) 310 mm