Learn More
BRAND™ Polypropylene Trays for Staining Trough
Codice prodotto. 12025332 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio vetrini:
20
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio vetrini Dimensione della confezione
12025332 20 pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12025332 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 474305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.90€
    22.51€ / pezzi 2
    Risparmia 14.39€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
For use with staining trough. Tray includes fold-down handle. Close fitting lid prevents evaporation.
  • Polypropylene construction
  • Includes close-fitting lid to prevent evaporation
  • Holds 20 slides
  • Tray includes fold-down handle
  • Dimensions (L x W): 76 x 26mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Rectangular
Colore Black, White
Materiale Polypropylene
Tipo Staining Trough
Include Lid, Tray with Fold-Down Handle
Quantità 2 Pack
Conteggio vetrini 20
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm