Learn More
Ark Plas Products™ Tubo in polipropilene
Codice prodotto. 11703904
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11703904 1.6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11703904 Fornitore Ark Plas Products™ N. del fornitore TFX85TP0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.66€
    6.41€ / pezzi 1
    Risparmia 29.25€
    82% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Designed for indoor/outdoor applications requiring more rigid tubing. Ark Plas Products™ Polypropylene Tubing is extruded using state of the art in-line process monitoring equipment to ensure the highest quality.
Ark Plas tubing is available in a wide range of chemical and physical characteristics to fit most any application, dependably and economically.
  • Standard tubing is shipped bulk on cardboard spools
  • Manufactured in almost every increment from 1/16 to 3/8 in. I.D.
  • Metric sized tubing is also available from 2.5 to 6.5mm I.D.
  • Colors include Natural, Opaque Black, Blue, Red, Green, Yellow and White; and Transparent Blue, Red, Green and Yellow
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale Polypropylene
Diametro (sistema metrico) esterno 3.2 mm
Overall Length (Metric) 30 m
Spessore (sistema metrico) 1.65 mm
Quantità confezione 1 Pack
Colore Natural
Durezza 80 (Shore A)