Learn More
Kartell™ Connettori per tubi diritti rastremati con diametri diversi in polipropilene
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11914289
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della porta:
1.6/7.5mm
Bore Size: 1.6 to 4.6mm
Bore Size: 1.6 to 7.5mm
Bore Size: 4.6 to 7.5mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della porta Dimensione della confezione
11914289 Bore Size: 1.6 to 4.6mm pezzi 10
11924289 Bore Size: 1.6 to 7.5mm pezzi 10
11934289 Bore Size: 4.6 to 7.5mm pezzi 10
12513317 1.6/7.5mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11914289 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 7087700
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed with different inlet and outlet diameters.
  • For use with flexible tubing
  • Autoclavable
Specifica
Diametro (sistema metrico) 4-8 mm to 10-12 mm
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.15 to 0.31 in., 0.39 to 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 4 to 8 mm, 10 to 12 mm
Da utilizzare con For flexible tube
Quantità confezione 10/Pk.
Dimensione della porta Bore Size: 1.6 to 4.6mm
Forma Diritto
Flexibility Flessibile
Product Type Connettore per tubazioni conico diritto disuguale