Learn More
Kartell™ Connettori per tubi diritti rastremati con diametri diversi in polipropilene
Descrizione
Designed with different inlet and outlet diameters.
- For use with flexible tubing
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 8-12 mm to 14-16 mm |
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con | For flexible tube |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Dimensione della porta | Bore Size: 4.6 to 7.5mm |
| Forma | Diritto |
| Product Type | Connettore per tubazioni conico diritto disuguale |