Learn More
Kartell™ Rack per provette universali in polipropilene
Descrizione
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
- Autoclavable at 121°C
- Large capacity
- Can be used dry or wet in waterbaths
- Does not rot, rust, or deform
- Alphanumerical grid reference on top tier for easy identification
- Color-coded for bath work
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Yellow |
| Capacità | Tubes (13 mm) |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 90 |
| Sovrapponibile | Se vuoto |
| Da utilizzare con (applicazione) | Può essere usato asciutto, bagnato, in bagni termostatici |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Size | 90 |
| Profondità (sistema metrico) | 246 mm |
| Show More |