Learn More
Kartell™ Rack per provette universali in polipropilene
Codice prodotto. 15885527
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
Yellow
Posizioni:
24
40
60
90
Capacità:
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Profondità (sistema metrico):
246 mm
246 mm
295 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Posizioni Capacità Profondità (sistema metrico) unitSize
15885527 Yellow 60 Tubes (16 mm) 246 mm pezzi 20
15855527 Yellow 90 Tubes (13 mm) 246 mm pezzi 20
15865527 Red 90 Tubes (13 mm) 246 mm pezzi 20
15907860 Blue 24 Tubes (30 mm) 300 mm pezzi 20
15875527 Blue 60 Tubes (13 mm) 246 mm pezzi 20
15895527 Red 60 Tubes (16 mm) 246 mm pezzi 20
15825537 Blue 40 Tubes (25 mm) 295 mm pezzi 20
15835537 Yellow 40 Tubes (25 mm) 295 mm pezzi 20
15845537 Red 40 Tubes (25 mm) 295 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15885527 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0056506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    158.81€ / pezzi 20
    Risparmia 29.19€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
  • Autoclavable at 121°C
  • Large capacity
  • Can be used dry or wet in waterbaths
  • Does not rot, rust, or deform
  • Alphanumerical grid reference on top tier for easy identification
  • Color-coded for bath work
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Yellow
Capacità Tubes (16 mm)
Materiale Polypropylene
Posizioni 60
Sovrapponibile Se vuoto
Da utilizzare con (applicazione) Può essere usato asciutto, bagnato, in bagni termostatici
Quantità Confezione da 1
Size 60
Profondità (sistema metrico) 246 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm
Product Type Test Tube Rack
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm