Learn More
Ratiolab™ Becher per urina in polipropilene
Codice prodotto. 10369182
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10369182 125 ml pezzi 500
15187073 60 mL pezzi 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10369182 Fornitore Ratiolab™ N. del fornitore 5921182
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Collect urine specimens in these beakers. Ratiolab™ Polypropylene Urine Beakers are ideal for sampling, transport and storage of solid, pasty and liquid samples.
  • Available in polypropylene (PP) or polystyrene (PS)
  • Practical multi-purpose beakers and bottles
  • Ideal for the clinical routine
  • With red screw-cap
  • Supplied in non-sterile or sterile, individually packed
Specifica
Sterilità Non-sterile
Quantità Confezione da 500
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Product Type Becher per urine
Materiale Polipropilene