Specifica
| Certificato | PCR clean |
| Formato | Standard |
| Matrice | 16 x 24 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White, Clear Bottom |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 384 |
| Forma pozzetto | Conical Bottom (V-well) |
| Quantità | 80/Pk. |