Learn More
Welch™ Regolatore del vuoto in polipropilene
Codice prodotto. 11896423 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Tipo MP/MPC 301, 601, 901, 1201
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11896423 Tipo MP/MPC 301, 601, 901, 1201 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11896423 Fornitore Welch™ N. del fornitore 700458
In stock
Specifica
Profondità (sistema metrico) 92 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo MP/MPC 301, 601, 901, 1201
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Materiale Polipropilene
Peso (sistema metrico) 138 g
Larghezza (sistema metrico) 86 mm
Tipo di display Digitale
Gamma di pressione Da 1000 a 1 mbar
Product Type Regolatore del vuoto