Learn More
Brand™ Pompa Venturi in polipropilene
Codice prodotto. 10448502 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
6.7 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
10448502 6.7 L/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10448502 Fornitore Brand™ N. del fornitore 159600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.05€
    51.75€ / pezzi 1
    Risparmia 7.30€
    12% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Genera consumi d'acqua molto bassi e fornisce una pressione finale costante e una capacità di aspirazione particolarmente elevata. Le pompe venturi BRAND™ in polipropilene includono una valvola di non ritorno integrata che aumenta la sicurezza durante l'uso.
Per la generazione del vuoto e l'estrazione di liquidi e vapori*.
  • Fluido pompa: acqua
  • Lunghezza complessiva: circa 210 mm (connettore R da 3/4 in.)
  • Peso: circa 33 g (connettore R da 3/4 in.)
  • Consumo d'acqua molto basso, pressione finale costante e capacità di aspirazione particolarmente elevata.
  • Elevata resistenza chimica, il percorso dei fluidi è in polipropilene, FKM e PTFE.
  • Temperatura operativa massima di 80 °C.
  • Valvola di non ritorno integrata a garanzia di maggiore sicurezza.
  • Facilità di funzionamento e di pulizia. Connessione per vuoto rimovibile.
  • Numerosi adattatori in dotazione per un semplice collegamento con la maggior parte delle fonti di acqua.
  • Disponibilità di riduttori opzionali.
* Se necessario, inserire in linea un vaso di troppo pieno o una trappola a freddo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Portata 6.7 L/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per la generazione del vuoto e l'estrazione di liquidi e vapori.
Include Connessione acqua (dado a manicotto, riduttore e ugelli per collegamento tubazioni) e connessione linea di aspirazione
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm