Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Anti-Static Weighing Funnels, Polypropylene
Codice prodotto. 15352224 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Size: Medium
Size: Micro
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
15352224 Size: Micro pezzi 96
15146526 Size: Medium pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15352224 Fornitore Cole-Parmer™ Essentials N. del fornitore 0612700
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Polypropylene Anti-Static Weighing Funnels ensure complete sample transfer.
  • Autoclavable
  • 6 month warranty
  • These disposable polypropylene (PP) weighing funnels are designed to fit in volumetric flasks
  • One side of the funnel is flattened so you can set the funnel flat on a balance
Specifica
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Size: Micro
Da utilizzare con (applicazione) Volumetric flask
Da utilizzare con (apparecchiatura) Designed to Fit Microwell Plates
Product Type Weighing Funnel