Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in PPCO
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11927924 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
28 mm
28-415
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 72
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
11927924 500 ml 55 mm pezzi 48
11917934 30 ml 28 mm pezzi 72
11927934 60 ml 28-415 pezzi 72
12642405 60 ml 28-415 pezzi 12
12662405 125 ml 38 mm pezzi 12
11937934 125 ml 38 mm pezzi 72
11947934 250 ml 45 mm pezzi 72
11957904 1000 ml 65 mm pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11927924
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Polypropylene linerless screw caps
Higher temperature resistance than LDPE or HDPE
  • Handle up to 120°C (248°F)† for short periods and 100°C (212°F) continuously
  • Brittleness temperature of 0°C (32°F)
  • Rigid walls
  • Excellent chemical resistance
  • Can be sterilized by all normal methods, except dry heat and radiation
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
† Bottle may reach maximum temperature only if empty.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 17 oz., 500mL
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 17 oz.
Colore Semitrasparente
Materiale PPCO
Sterilità Non sterile
Finitura collo 55 mm
Certificazione/Conformità CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included
Bocca Larga
Product Type Wide Mouth Bottle
Rivestimento interno chiusura Unlined
Materiale chiusura PPCO
Dimensione chiusura 55 mm
Tipo di chiusura A vite