Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polipropilene
Codice prodotto. 10717244
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
ID collo (sistema metrico):
24.3 mm
30.9 mm
39.9 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) ID collo (sistema metrico) Dimensione della confezione
10717244 250 ml 30.9 mm Pezzo
11361994 100 ml 24.3 mm pezzi 20
11917087 500 ml 39.9 mm pezzi 10
10349550 1000 ml 50.8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10717244 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000783859
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.10€
    2.98€ / pezzi 1
    Risparmia 0.12€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
In polipropilene per garantire un'elevata resistenza chimica e termica. I flaconi a imboccatura larga in polipropilene Kautex™ sono ideali per paste, granulati e prodotti caldi.
  • Autoclavable up to 121° C
  • Graduated with blue ink for optimum visibility
Note: Before autoclaving screw off the closure and place it upside down on the bottle.
Application:
  • dispensing
  • sending samples
  • mailing
  • transport
  • storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Semitrasparente
Da utilizzare con (applicazione) Erogazione, invio, spedizione, trasporto e conservazione dei campioni. Consente di proteggere i materiali sensibili dalla trasmissione della luce UV
Forma Rotondo
Include Chiusura
Materiale Polipropilene
ID collo (sistema metrico) 30.9 mm
Chiusura parte sostitutiva Chiusura a vite in PP
Quantità 1 ciascuno
Graduated Sì
Altezza (sistema metrico) 121 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Autoclavabile Sì
Product Type Bottiglie con collo largo