Learn More
Kartell SpA Polypropylene Wide Necked Bottle
Codice prodotto. 10602902
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10602902 250 mL pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10602902 Fornitore Kartell SpA N. del fornitore 0162500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    105.85€ / pezzi 50
    Risparmia 7.15€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Graduated wide neck bottles made of polypropylene
  • Graduated, general purpose bottle
  • Long neck thread ensures leakproof closure
  • Wide neck for easy filling and emptying of liquid or powder samples
  • Conforms to DIN 13316 and 168
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Closure Included Yes
Graduated Yes
Bocca Wide, Threaded
Fit for Purpose Certified Quality
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Forma Round
Monouso Reusable
Product Type Graduated Wide Mouth Bottle