Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene XRF Window Film
Codice prodotto. 15370562
Cambia vista
Click to view available options
Include:
0.2 mil Window Film Roll
2.5 in. Window Film Circles
Dimensione della confezione:
1 rotolo
500 fogli
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
15370562 0.2 mil Window Film Roll 1 rotolo
15310572 2.5 in. Window Film Circles 500 fogli
10092534 0.2 mil Window Film Roll Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15370562 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3520SSP
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Thin window film for XRF liquid sample cups.
  • Riduce al minimo le perdite che potrebbero danneggiare lo spettrofotometro
Order Info
Available in a variety of materials, each resistant to a range of chemicals. All sizes are compatible with X-Cell sample cups.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) XRF Spectrometers
Tipo Pellicola per finestre
Descrizione 0.2 mil Window Film Roll
Dimensioni (L x P) 300 ft. x 2.87 in.
Da utilizzare con (applicazione) Covers sample window
Include 0.2 mil Window Film Roll
Lunghezza (sistema imperiale) 300 piedi
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 m
Materiale Polipropilene
Larghezza (sistema imperiale) 2.87 in.
Quantità 1 rotolo
Temperature Range (Metric) Up to 100°C
Spessore 0.2 mil
Larghezza (sistema metrico) 7.28 cm