Learn More
Polyquaternium 1, TRC
Codice prodotto. 30011574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011574 500 mg 500mg
30005210 5 g 5g
30006851 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011574 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP688100500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75345-27-6
Formula molecolare (C6H12ClN)n.C16H36Cl2N2O6
Molecular Weight (g/mol) 556.99
Sinonimo α-[4-[Tris(2-hydroxyethyl)ammonio]-2-buten-1-yl]-ω-[tris(2-hydroxyethyl)ammonio]poly[(dimethyliminio)-2-butene-1,4-diyl Chloride] Chloride, Onamer M, Onyxsperse 12S, Polidronium Chloride, Polyquad, Polyquat 1;
IUPAC Name dimethyl-bis[(E)-4-[tris(2-hydroxyethyl)azaniumyl]but-2-enyl]azanium;trichloride
SMILES C[N+](C/C=C/C[N+](CCO)(CCO)CCO)(C/C=C/C[N+](CCO)(CCO)CCO)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Polyquaternium 1
Quantità 500 mg
InChI Formula InChi=1S/C22H48N3O6.3ClH/c1-23(2,7-3-5-9-24(11-17-26,12-18-27)13-19-28)8-4-6-10-25(14-20-29,15-21-30)16-22-31;;;/h3-6,26-31H,7-22H2,1-2H3;3*1H/q+3;;;/p-3/b5-3+,6-4+;;;
Peso formulazione 555.2609