Learn More
Epredia™ Polysine Adhesion Slides
Codice prodotto. 10219280 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
75 x 25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 72
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10219280 75 x 25 mm pezzi 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10219280 Fornitore Epredia™ N. del fornitore J2800AMNZ
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Epredia™ Polysine adhesion slides are electrostatically and biochemically adhesive. The preparation is first adhered by electrostatic attraction and then fixed in place by biochemical binding. Polysine adhesion slides are best suited to paraffin-embedded sue slices from human sources fixed in formalin, alcohol or Bouin solution. For tissue slices 2 to 5 micrometers thick.
  • Nessuna perdita di tempo in procedure di rivestimento dei vetrini
  • Nessuno spreco di danaro in costosi adesivi
  • Rivestimento uniforme e affidabile
  • Perdita di campione minima
  • Azione adesiva affidabile e sicura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Tissue slices 2 to 5μm thick
Dimensioni (L x P) 75 x 25 mm