Learn More
Polysorbate 20, ∽55% lauric acid, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11443601 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 L
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11443601 0.5 L 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11443601 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210316890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.95€
    71.40€ / 500mL
    Risparmia 3.55€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 20
Colore Yellow
CAS 9005-64-5
Forma fisica Oily Liquid
Quantità 0.5 L
Intervallo percentuale saggio ∽55%
Formula molecolare (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Numero MDL MFCD00165986
Sinonimo Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate
InChI Key HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC Name 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate
Molecular Weight (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Polysorbate 20
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: tween 20