Learn More
Polysorbate 20 MP Biomedicals
Codice prodotto. 11433601 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433601 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11433601 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210316880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.30€
    33.60€ / 100mL
    Risparmia 1.70€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 20
CAS 9005-64-5
Densità 1.095g/mL
Quantità 100 mL
Intervallo percentuale saggio 55%
Formula molecolare (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Numero MDL MFCD00165986
Sinonimo Polysorbate 20, Glycosperse L-20X, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate
InChI Key HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC Name 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate
Molecular Weight (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314