Learn More
Polysorbate 20, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15528264 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Steel Drum
Dimensione della confezione:
19L
1L
20mL
4L
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15528264 20 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 20mL
10381435 200 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle Pezzo
15548264 1 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 1L
15538264 4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 4L
15558264 19 L Steel Drum 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15528264 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 411602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.91€
    250.84€ / 20mL
    Risparmia 71.07€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Identificatori chimici
CAS 9005-64-5
Formula molecolare (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molecular Weight (g/mol) 522.68
Numero MDL MFCD00165986
InChI Key HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 20
Quantità 20 mL
Punto d'infiammabilità 148.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.11kg
IUPAC Name 2-[2-[3,4-bis(2-idrossietossi)ossolan-2-il]-2-(2-idrossietossi)etossi]etil dodecanato
Grado Multi-Compendial/NF