Learn More
Polysorbate 20
Codice prodotto. 10246910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
5 L
25 L
Tipo di imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
250mL
25L
5L
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
10246910 250 mL Glass Bottle 250mL
10700941 5 mL Glass Bottle 5mL
10491081 1 L Glass Bottle 1L
10503874 5 L Plastic Bottle 5L
10698313 25 L Plastic drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10246910 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 233362500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 9005-64-5 | C26H50O10
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-64-5
Formula molecolare C26H50O10
Sinonimo Polyoxyethylene(20)sorbitan monolaurate
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 20
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1000 g/mL
Tipo di imballaggio Glass Bottle
Quantità 250 mL
Solubilità Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropylalcohol, xylene, insoluble in mineral oil, 10g/L propylene glycol
Forma Liquid