Specifications
| Materiale o nome chimico | Polysorbate 20 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.1000 g/mL |
| Tipo di imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 5 mL |
| Solubilità | Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropylalcohol, xylene, insoluble in mineral oil, 10g/L propylene glycol |
| Forma | Liquid |