Learn More
Polysorbate 20, Vegetable, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15548304 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mL
1 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
200mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15548304 1 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 1L
15538304 200 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15548304 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 460006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20581.13€
    16710.58€ / 1L
    Risparmia 3870.55€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-05-2027
Identificatori chimici
CAS 9005-64-5
Formula molecolare (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molecular Weight (g/mol) 522.68
Numero MDL MFCD00165986
InChI Key HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 20, Vegetable
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 148.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.08kg
IUPAC Name 2-[2-[3,4-bis(2-idrossietossi)ossolan-2-il]-2-(2-idrossietossi)etossi]etil dodecanato
Grado Multi-Compendial/NF