Learn More
Polysorbate 40
Codice prodotto. 10778112 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10778112 1 L Glass bottle 1L
10555291 25 mL Glass bottle 25mL
10409252 250 mL Glass bottle 250mL
10559633 2.5 L Glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10778112 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 334140010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9005-66-7 | (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6 | 522.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-66-7
Formula molecolare (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
Molecular Weight (g/mol) 522.68
Numero MDL MFCD00165345
InChI Key DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40
PubChem CID 92329579
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 40
Colore Yellow
Forma fisica Viscous Liquid or Paste At 25°C
Densità 1.0500g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità >200°C
Valore ossidrile 89 to 105mg KOH/g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Valore di saponificazione 41 to 52mg KOH/g
Gravità specifica 1.05
Viscosità ca.200 mPa.s (50°C)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil
IUPAC Name 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate