Learn More
Polysorbate 60
Codice prodotto. 10712111 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
Codice prodotto. 10712111
Marca: Thermo Scientific Acros 278622500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9005-67-8 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6 | 522.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-67-8
Formula molecolare (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6
Molecular Weight (g/mol) 522.68
Numero MDL MFCD01780110
InChI Key DEKFZWMENCCOFU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 60
Colore Yellow
Valore acido 2mg KOH/g max.
Forma fisica Paste at 25°C
Densità 1.0800g/mL
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità >150°C
Valore ossidrile 81 to 96mg KOH/g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Valore di saponificazione 45 to 55mg KOH/g
Gravità specifica 1.08
Viscosità 75-175 Pa.s (50°C)
Acqua 3% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil