Learn More
Polysorbate 80, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 10554683 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum
Steel Drum
Dimensione della confezione:
19L
1L
200mL
20mL
4L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10554683 200 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 200mL
15469933 20 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 20mL
15528894 1 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 1L
12615457 1 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum 1L
15362724 4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 4L
15538894 19 L Steel Drum 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10554683 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 411704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.49€
    405.57€ / 200mL
    Risparmia 204.92€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Identificatori chimici
CAS 9005-65-6
Formula molecolare (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molecular Weight (g/mol) 604.82
Numero MDL MFCD00082107
InChI Key HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC Name 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 80
Quantità 200 mL
Punto d'infiammabilità 148.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.08kg
Grado Multi-Compendial/NF