Learn More
Polysorbate 80, Vegetable, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15508304 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
200mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15508304 200 mL 200mL
15518304 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15508304 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 450004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4024.87€
    3197.03€ / 200mL
    Risparmia 827.84€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Identificatori chimici
CAS 9005-65-6
Formula molecolare (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molecular Weight (g/mol) 604.82
Numero MDL MFCD00082107
InChI Key HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC Name 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 80, Vegetable
Quantità 200 mL
Punto d'infiammabilità 148.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.08kg
Grado Multi-Compendial/NF