Learn More
Polysorbate 85
Codice prodotto. 10505871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10505871 250 mL Glass bottle 250mL
10746432 25 mL Glass bottle 25mL
10555481 1 L Glass bottle 1L
11966941 2.5 L Glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10505871 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 334152500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9005-70-3 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-70-3
Formula molecolare (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD01779641
InChI Key ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Sinonimo Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 85
Colore Colorless
Valore acido 2mg KOH/g max.
Forma fisica Liquid
Densità 1.0200g/mL
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità >200°C
Valore ossidrile 38 to 52mg KOH/g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4700 to 1.4720
Valore di saponificazione 83 to 98mg KOH/g
Gravità specifica 1.02
Viscosità 300 mPa.s (25°C)
Acqua 3% Max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene and mineral oil, insoluble in propylene glycol