Learn More
Corning™ Polystyrene 384-Well Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10194083 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Forma pozzetto:
Flat Bottom (F-well)
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma pozzetto unitSize
10194083 Flat Bottom (F-well) pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10194083 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3990.00€
    3798.93€ / pezzi 50
    Risparmia 191.07€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suited for fluorescent and luminescent assays using either top or bottom detection microplate readers.
Suited for fluorescent and luminescent assays using either top or bottom detection microplate readers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Area di coltura 0.03 cm2
Matrice 16 x 24
Colore Black
Materiale Polystyrene
No. of Wells 384
Volume (sistema metrico) di lavorazione 5 to 40 μL
Sterilità Sterile
Total Volume (Metric) Well 50 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) For miniaturized 384 well fluorescent cell-based assays
N. per confezione 50Pack
Quantità 50/Pk.